Vai a
C9056
Cover glasses
size 24 mm × 60 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 case
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
size
24 mm × 60 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7931C8181CLS285518
Cover glasses size 24 mm × 60 mm
Sigma-Aldrich
C9056
Cover glasses
Cover glasses size 24 mm × 40 mm
C7931
Cover glasses
Cover glasses size 24 mm × 50 mm
C8181
Cover glasses
Corning® cover glasses square, No. 2, W × L 18 mm × 18 mm
CLS285518
Corning® cover glasses
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
packaging
pack of 100 ea, case of 1000 ea
size
24 mm × 60 mm
size
24 mm × 40 mm
size
24 mm × 50 mm
size
-
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)