Documenti fondamentali
CLS139532HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, GL 32 solid top, with PTFE faced silicone liner
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Il prodotto CLS139532HTC al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
PTFE liner
red PBT cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10
Raccordi
GL 32 solid top
Descrizione generale
The red Corning polybutylene terephthalate (PBT) high temperature caps have a GL32 thread, can be dry heat sterilized at up to 180 deg. C and have a Polytetrafluorethylene (PTFE) liner for efficient sealing.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)