Documenti fondamentali
CLS139545HTSC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, red, GL 45 open-top
Sinonimo/i:
Corning screw cap
Scegli un formato
10 EA
103,00 €
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
103,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PBT
Produttore/marchio commerciale
Corning 1395-45HTSC
Colore
red
Raccordi
GL 45 open-top
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)