CG200
cGMP Enzyme Immunoassay Kit, Direct
sufficient for 96 assays
Scegli un formato
832,00 €
Scegli un formato
About This Item
832,00 €
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 96 assays
Livello qualitativo
tecniche
ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRKG1(5592) , PRKG2(5593)
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- 0.1 M Hydrochloride Acid 1 x 30
- Acetic Anhydride 1 x 1
- cGMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
- cGMP EIA Antibody Rabbit Anti-cGMP 1 x 5
- Cyclic GMP Standard 1 x 0.5
- Goat Anti-Rabbit IgG Coated 96 Well Microtiter Plate 1 ea
- Neutralizing Reagent 1 x 6
- p-Nitrophenyl Phosphate Substrate Solution 1 x 20
- Plate Sealer 1 ea
- Stop Solution 1 x 5
- Triethylamine 1 x 2
- Wash Buffer Concentrate 1 x 30
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)