Documenti fondamentali
CBA
Sigma-Aldrich
Bile acids, conjugated
Sinonimo/i:
CBA, conjugated bile acids
Scegli un formato
1 KIT
449,40 €
449,40 €
Prezzo di listino642,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
449,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
449,40 €
Prezzo di listino642,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Azioni biochim/fisiol
Unlike free bile acids, conjugated bile acids require an enzyme transporter for movement across the membrane of biliary epithelial cells. [1]
Confezionamento
Conjugated Bile Acids in quantities indicated
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • G0759Glycochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mgSDS
  • G2878Glycocholic Acid 100 mgSDS
  • G7132Glycocholic Acid, Sodium Salt 100 mgSDS
  • T6260Taurochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mgSDS
  • T4009Taurocholic Acid, Sodium Salt 250 mgSDS
  • T0875Taurodeoxycholic Acid, Sodium Salt 1 gSDS
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Carrier-mediated transport of conjugated bile acids across the basolateral membrane of biliary epithelial cells.
Benedetti, A
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 272, G1416-G1424 (1997)
Protocolli
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenuto correlato
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.