G2878
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Cholylglycine, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Descrizione
anionic
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 1000
Numero d'aggregazione
2.1
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
Gruppo funzionale
amide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Contenuto correlato
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.