tsa201 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96121229, human kidney, Epithelial-like
Sinonimo/i:
tsA-201 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 96121229-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121229-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)