Documenti fondamentali
HTK-
88022409, human bone, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
HTK-, 88022409, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Origine biologica
human bone
Confezionamento
tube of 5 μg 88022409-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88022409-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human osteomyeloma
Descrizione della linea cellulare
The cells are rendered TK- by selection with 50μg/ml BUdR. HTK- has the same STR profile as 143B (Sigma Catalogue number 91112502), both are TK-; it is likely that they are the same cell line by different names.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 10,13
D5S818: 13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 11
vWA: 18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 25mg/l Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)