Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 220,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 242,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 720,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 728,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.140,00 € |
Informazioni su questo articolo
220,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
56C6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (110M-14), vial of 0.5 mL concentrate (110M-15), bottle of 1.0 mL predilute (110M-17), vial of 1.0 mL concentrate (110M-16), bottle of 7.0 mL predilute (110M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG1
control
kidney, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... MME(4311)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 56C6, monoclonal | clone Ber-H2, monoclonal | clone MRQ-36, monoclonal | clone 5E10, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity pig, nonhuman primates, human, dog |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?