per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
72 trays | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 691,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9902
Feature:
Holds 20 x slides 76x26 mm
Material:
black (trim)
Packaging:
case of 72 trays
691,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
black (trim)
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
packaging
case of 72 trays
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9902
L × W × H
208 × 341 × 9 mm
Features and Benefits
- Easily organize slides with the index on the front cover that corresponds with the number grid inside
- Recessed slide compartments and inside covers protect specimens. Slides cannot be touched when the cover is closed, reducing contamination
- Front protection flaps are attached with durable tape for repeated use. Fold flaps flat under the slide holder to save space when in use
- Thumb cut in slide compartments enables easy removal of slides with slight pressure at one end
- Compartment holder is made from a double layer of densely pressed cardboard. Cover is a single layer cardboard
- Disposable
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 20 x slides 76x26 mm | feature Holds 20 x slides 76x26 mm | feature Holds 20 x slides 76x26 mm | feature Holds 20 x slides |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9902 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120197 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120196 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS9914 |
| material black (trim) | material cardboard , yellow (trim) | material cardboard , red (trim) | material cardboard |
| packaging case of 72 trays | packaging case of 72 trays | packaging case of 72 trays | packaging - |
| L × W × H 208 × 341 × 9 mm | L × W × H 208 × 341 × 9 mm | L × W × H 208 × 341 × 9 mm | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard Slide Tray
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?