Documenti fondamentali
L5178Y
87111908, mouse thymus, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
L5178Y, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87111908
Origine biologica
mouse thymus
Confezionamento
tube of 5 μg 87111908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87111908-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse DBA/2 lymphoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
Applicazioni
Toxicity screening and radiation studies
Terreno di coltura
Fischer′s + 2mM Glutamine + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS) or RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3x10,000 to 5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)