Documenti fondamentali
DON
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
hamster lung
Confezionamento
tube of 5 μg 87091501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091501-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 22, diploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Hamster Chinese lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from a normal 8 month old male chinese hamster lung. This cell line is susceptible to vesicular stomatitis (Indiana strain) virus.
Applicazioni
Virus, chromosome and autoradiography studies
Terreno di coltura
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)