Documenti fondamentali
CMT93/69
86082106, mouse colon, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
CMT93/69, 86082106
Origine biologica
mouse colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 40
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C57BL/1CRF rectum carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derivative of CMT93. Cells grow in coherent clumps.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Esclusione di responsabilità
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)