Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 89,80 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
89,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?