FM-88
13012421, human skin, Fibroblastic
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
FM-88, from human skin, 13012421
Origine biologica
human skin
Descrizione
Human melanoma, metastasis
Modalità di accrescimento
Adherent
Morfologia
Fibroblastic
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 10,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11
D7S820: 12
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,19
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)