Documenti fondamentali
CAD9931
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 20G, L × diam. 1.2 in. × 1.9 mm , ball
Sinonimo/i:
Animal feeding needle
Scegli un formato
100 EA
838,00 €
838,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
838,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
838,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
20G
Confezionamento
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × diam.
1.2 in. × 1.9 mm , ball
Categorie correlate
Descrizione generale
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)