Documenti fondamentali
RB247C
6070601, human eye, Clusters of round cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
RB247C, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 06070601
Origine biologica
human eye
Confezionamento
tube of 5 μg 06070601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070601-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Clusters of round cells
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Retinoblastoma
Descrizione della linea cellulare
Human retinoblastoma cell line derived from a male patient. Bilateral retinoblastoma, tumour treated by irradiation. Tumourigenicity not tested.
Terreno di coltura
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)