Vai a
C5429
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Cathepsin B substrate, powder
Sinonimo/i:
Z-RR-AMC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,40 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
264,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H39N9O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
621.69
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
impurities
~4% isopropanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI key
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Fluorogenic substrate for cathepsin B.
Application
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a cathepsin B substrate in zymography analysis of protease in feces extract.[1]
  • in cathepsin B activity assay.
  • as a fluorogenic peptide substrate to determine the matrix metalloproteinase enzyme activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0938C8571C9521
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
impurities
~4% isopropanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)