Documenti fondamentali
219555
Sigma-Aldrich
Cathepsin K Substrate II, Fluorogenic
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM⁻¹ S⁻¹), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V.
Sinonimo/i:
Cathepsin K Substrate II, Fluorogenic
Scegli un formato
1 MG
157,00 €
157,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
157,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H50N14O12
Peso molecolare:
918.91
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
157,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
bright yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex 320 nm; λem 420 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM-1 S-1), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V. Studies using WT and CatK-/- mice reveal that the substrate is not cleaved by other proteolytic enzymes present in fibroblast lysates. Emission Max: 420 NM, Excitation Max: 320 nM.
An internally quenched, highly cathepsin K-selective, fluorogenic peptide substrate that is efficiently cleaved by CatK (kcat/Km = 0.426 µM⁻¹ S⁻¹), but not by Cathepsins B/L/S/F/H/V.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Abz-His-Pro-Gly~Gly-Pro-Gln-EDDnp
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Lecaille, F., et al. 2003. Biochem. J.375, 307.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3