This product may be stored at room temperature in the powdered format. The solution stability of this material has not been determined. However, various external sources indicate that prepared solutions are stable up to 1 month when stored tightly sealed in aliquots at -20°C. This information has not been validated.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 155,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 527,00 € |
Informazioni su questo articolo
155,00 €
Nome del prodotto
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
originator
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description Oil-based, 60.0% Brix 1.4420 nD (20°C), 7.4 mL/0.25 oz |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble | solubility - |
| color white | color - |
| originator Roche | originator - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
At what temperature should the compound be stored in powder for? And at what temperature in Solution?
1 risposta-