T1783
Tobramycin sulfate salt
aminoglycoside antibiotic
Sinonimo/i:
Nebramycin Factor 6 sulfate
Origine biologica
Streptomyces tenebrarius
Stato
powder
Potenza
634-739 μg per mg
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hygroscopic.)
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9.H2O4S/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18;1-5(2,3)4/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
ZEUUPKVZFKBXPW-TWDWGCDDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Confezionamento
Avvertenza
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.