Vai a
M8158
Moxalactam sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
517,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.730,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18N6Na2O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.44
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
265-288-4
MDL number:
517,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
General description
Chemical structure: β-lactam
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C703946616C7912
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
agriculture
application(s)
clinical testing
application(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)