Documenti
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9N3O2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-306-6
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
296-297 °C (decomposition)
Solubilità
17 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Taurina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurina