Documenti fondamentali
C2253
Sigma-Aldrich
N-Chloroacetyl-L-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Stato
solid
tecniche
ligand binding assay: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)CCl)C(O)=O
InChI
1S/C7H12ClNO3/c1-4(2)6(7(11)12)9-5(10)3-8/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
LJRISAYPKJORFZ-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
S Tokuyama et al.
Applied microbiology and biotechnology, 42(6), 853-859 (1995-03-01)
Thermostable N-acylamino acid racemase from Amycolatopsis sp. TS-1-60, a rare actinomycete strain selected for its ability to grow on agar plates incubated at 40 degrees C, was purified to homogeneity and characterized. The relative molecular mass (M(r)) of the native