Vai a
A3515
Adenosine 2′,5′-diphosphate–Agarose
lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2100,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 2′,5′-diphosphate Agarose (2′,5′-ADP agarose) has been used to study NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CPR), which plays an important role in the insecticide resistance of Anopheles gambiae (a major malaria vector). In particular, Anopheles gambiae CPR (AgCPR) displayed a decreased affinity to adenosine 2′,5′-phosphate when compared to human CPR (hCPR) determined by isothermal titration calorimetry. This may be important for the development of more advanced insecticides that selectively target mosquito CPR.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0144A2810A1271
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
cyanogen bromide
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
≥2 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
extent of labeling
1-5 μmol per mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)