C1608
Monoclonal Anti-Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 antibody produced in mouse
clone C-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CRABP 1
Scegli un formato
598,00 €
Scegli un formato
About This Item
598,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 16 kDa
Reattività contro le specie
feline, turtle, monkey, rabbit, bovine, human, rat, chicken
Non deve reagire con
(chameleon), frog, goldfish
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRABP1(1381)
rat ... Crabp1(25061)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
- indirect ELISA
- western blotting at a dilution of 1:1000
- immunofluorescence at a working dilution of 1:250
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?