EZHA
Human Amylin ELISA Kit
measures and quantifies Amylin levels in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Amylin ELISA, Human Amylin Detection
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Human Amylin ELISA,
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
assay range
inter-assay cv: 5.2-1.3
intra-assay cv: ±1.9 -0.7
standard curve range: 1-100 pM
accuracy: ±96 -2.5%
Metodo di rivelazione
fluorometric (355nm/460nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... IAPP/AMYLIN/IAP/Amylin/DAP(1611)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
50 μl plasma or cell culture supernatant 3.5 hour protocol, room temperature
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood