Vai a
C0128
α-Chloralose
Sinonimo/i:
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
45,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,10 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
351,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
564,00 €
423,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11Cl3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
85418
MDL number:
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
impurities
≤20% β-anomer
color
white to off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Application
α-Chloralose has been used as anesthetic in surgical preparations.
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose is used as an immobilizing agent. It is mostly used in studies, which involves autonomic reflexes. α-Chloralose is a sedative hypnotic. It has high significance as anesthetic for laboratory animals.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
23120C884945373
α-Chloralose
Sigma-Aldrich
C0128
α-Chloralose
α-Chloralose ≥98.0% (chloralose, AT)
Sigma-Aldrich
23120
α-Chloralose
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C, chloroform: slightly soluble, diethyl ether: soluble, glacial acetic acid: soluble, petroleum ether: insoluble
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
impurities
≤20% β-anomer
impurities
15% Beta-chloralose
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Chloralose
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C0128-100G04061833450208
C0128-500G04061832388939
C0128-1KG04061826058961
C0128-25G04061832388922
Domande
  1. I need to make a 10 mg/ml solution with alpha-chloralose for IV injection in experimental rats. Can I talk to someone for guidance on preparation and storage?
    1 risposta
    1. This product is tested for solubility at 10mg/mL in ethanol. This solvent would not be the preferred solvent for use in animal models. This compound is not tested for in vivo use, but is a commonly utilized drug in animal studies. The following reference may be useful for this application:
      A simple method, using 2-hydroxypropyl-?-cyclodextrin, of administering ?-chloralose at room temperature
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027097001106?via%3Dihub
      Preparation of Water-Soluble Compounds by Covalent Attachment of Solubilizing Moieties
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124172050000304
      (2-Hydroxypropyl)-?-cyclodextrin products
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/12345128446355
      Cyclodextrin overview
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cyclodextrins