Documenti fondamentali
BMSIPS2050PS1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
Scegli un formato
1 EACH
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diam. × lung.
70 mm × 350 mm
Descrizione generale
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Applicazioni
stirring, mixing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)