Documenti fondamentali
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
Scegli un formato
5 MG
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
126,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H31N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL
Stringa SMILE
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
Note legali
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)