Documenti fondamentali
1545001
USP
Plastic additive 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
Scegli un formato
100 MG
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
396,00 €
About This Item
Formula condensata:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 163 °C)
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 9 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Plastic additive 08 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2155008
Plastic additive 08
Plastic additive 09 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2155009
Plastic additive 09
Plastic additive 12 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2155012
Plastic additive 12
Plastic additive 11 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1545023
Plastic additive 11