Documenti fondamentali
B4312
Sigma-Aldrich
BTK, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
AGMX1, AT, ATK, BPK, IMD1, PSCTK, XLA
Scegli un formato
10 μG
494,00 €
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
494,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
494,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
37-49 nmol/min·mg
PM
~78 kDa
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BTK(695)
Azioni biochim/fisiol
BTK (also known as Bruton tyrosine kinase) plays a crucial role in B-lymphocyte differentiation and activation. BTK interacts with SRC homology 3 domains of FYN, LYN and HCK that are activated upon stimulation of B- and T-cell receptors.Defects in the BTK gene cause Agammaglobulinemia, an X-linked immunodeficiency characterized by failure to produce mature B lymphocyte cells and associated with a failure of Ig heavy chain rearrangement. The unique role of BTK makes it a desirable target for potential anti-cancer, anti-inflammatory and anti-viral agents as well as other treatments.
Stato fisico
Supplied in 50mM NaPhosphate pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Note legali
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A O Vassilev et al.
Current pharmaceutical design, 10(15), 1757-1766 (2004-06-08)
BTK (Bruton's tyrosine kinase) is a member of the TEC family of tyrosine kinases that plays a central but diverse modulatory role in various cellular processes. The unique role of BTK in a multitude of signaling pathways, its function as
G Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(17), 8152-8155 (1994-08-16)
Bruton's tyrosine kinase (Btk) is a recently described B-cell-specific tyrosine kinase. Mutations in this gene lead to human X chromosome-linked agammaglobulinemia and murine X-linked immunodeficiency. Although genetic evidence strongly suggests that Btk plays a crucial role in B-lymphocyte differentiation and
Federica Giordano et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 260-260 (2019-06-16)
Lung cancer is still the main cause of cancer death worldwide despite the availability of targeted therapies and immune-checkpoint inhibitors combined with chemotherapy. Cancer cell heterogeneity and primary or acquired resistance mechanisms cause the elusive behaviour of this cancer and