AXYTGL200RD57R
Gel cutting tips
round, racked, O.D. 0.57 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
147,00 €
Scegli un formato
About This Item
147,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TGL-200RD-57-R
Corning
Confezionamento
pkg of 2x200tips/cs
D.E.
0.57 mm
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)