Documenti fondamentali
AXYTGL1165
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 10x250tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
866,00 €
866,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
866,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
866,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TGL-1165
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tips/cs
Misura
1.1 mm × 6.5 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)