AXYTF150RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 150 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
604,00 €
Scegli un formato
About This Item
604,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-150-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
150 μL
Volume
150 μL
Categorie correlate
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)