Documenti fondamentali
AXYTF100RS
Pipette filter tips
universal fit, racked, size 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
Pipette tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
578,00 €
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
578,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-100-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
100 μL
Volume
100 μL
Categorie correlate
Applicazioni
Axygen® Filter Barrier tips can be used for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
Caratteristiche e vantaggi
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)