AXYT1000BR
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Sinonimo/i:
Laboratory pipette tips
Scegli un formato
422,00 €
Scegli un formato
About This Item
422,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
blue
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-1000-B-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x1000tips/cs
Capacità
1000 μL
Volume
1000 μL
Colore
blue
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)