Z740085
Puntali per pipette BRAND®
volume 0.5-5 mL, bulk
Sinonimo/i:
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
Scegli un formato
22,30 €
Scegli un formato
About This Item
22,30 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile; autoclaved
Caratteristiche
bulk
Confezionamento
pack of 200 ea (1 bag of 200)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 702595
Volume massimo
5 mL
Volume
0.5-5 mL
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)