Documenti fondamentali
AXYT5000C
Pipette tips
for Gilson® pipettors, size 5 mL, pkg of 10x250tips/cs
Sinonimo/i:
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipetting Tips
Scegli un formato
1 PKG
437,00 €
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
437,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-5000-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tips/cs
Misura
5 mL
Volume
5 mL
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)