Documenti fondamentali
AXYST45S
Screw cap tube
capacity 0.5 mL, clear, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
692,00 €
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
692,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
692,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
0.5 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)