Documenti fondamentali
AXYSCT5MLS
Screw-cap tubes and caps, self-standing, assembled
capacity 5 mL, blue, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
253,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
253,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue
conical bottom tube
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pack of 25 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-5ML-S
Corning
Capacità
5 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Caratteristiche e vantaggi
  • Unassembled and made up of virgin polypropylene
  • Free from RNase-/DNase and human DNA
  • Large, frosted writing area with graduation at intervals of 1.0 mL
  • Tight fit between the tube and the cap ensures a leak-proof seal
  • Sterile and nonpyrogenic in nature
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)