AXYPCR96LPFLTC
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
502,00 €
Scegli un formato
About This Item
502,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-C
Corning
Confezionamento
pkg of 4x25plates/cs
Misura
96 wells
Volume pozzetto
100 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (qPCR)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- No skirt, low-profile plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
- Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
- Ideal for fast and efficient PCR reactions.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)