AXYPCR384C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, Full Skirt, conical bottom clear polypropylene wells, clear, maximum volume 40 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
384 multiwell plate
Scegli un formato
383,00 €
Scegli un formato
About This Item
383,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-384-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
40 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
40 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (thermal cycling)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)