Documenti fondamentali
BR781358
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, cut corner A12, H12, white
Sinonimo/i:
PCR, PCR Plates, Plates
Scegli un formato
50 EA
375,00 €
375,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
375,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
375,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
white
Descrizione
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
full skirt, cut corner A12, H12
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781358
tecniche
PCR: suitable
Misura
384 well
Volume d’esercizio
30 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
The 40 μL wells can hold sample volumes of 2 μL to 30 μL. This helps to reduce reagents costs and shortens cycle times. The plates can be filled using multichannel pipettes or robotic systems. The ultra thin-walled PCR plate design facilitates constant, rapid and precise heat transfer. The smooth vessel interior minimizes the binding of enzymes and nucleic acid to the walls. The raised lips of the wells protect against cross-contamination, allowing a reliable seal with the sealing mat tailored to the plates.
Caratteristiche e vantaggi
  • For applications in automation and high-throughput analyses
  • Rapid heat transfer through thin vessel walls
  • Can be sealed reliably with self-adhesive sealing films
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)