Documenti fondamentali
AXYMTS1112C
MiniTube
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
187,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x80strips/cs
Misura
1.1 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)