Documenti fondamentali
AXYMCT060CS
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs, sterile
Sinonimo/i:
Small Test Tubes
Scegli un formato
1 PKG
434,00 €
434,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
434,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
434,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-060-C-S
Corning
Confezionamento
pkg of 10x500tubes/cs
Misura
0.6 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)