Documenti fondamentali
AXYMCT060C
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinonimo/i:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
Scegli un formato
1 PKG
509,00 €
509,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
509,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
509,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
Misura
0.6 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Descrizione generale
  • Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)