Vai a
T5149
Microcentrifuge tubes with attached lid
volume 0.6 mL
Sinonimo/i:
Microcentrifuge Tubes, centrifuge tube, Simport Plastics T330-6N, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
37,60 €
1000 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
cap (Attached lid), clear , polypropylene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cap (Attached lid), clear , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
manufacturer/tradename
Simport T330-6N
H × O.D.
30 mm × 8 mm
volume
0.6 mL
General description
Graduated rugged tubes made of laboratory-grade polypropylene suitable to withstand the stress of high-speed centrifugation up to 20,000g. The one-piece construction incorporates a snug-fitting and reliable attached cap even with prolonged boiling. The bottom is reinforced for added protection against leakage. Maximum clarity for visual sample inspection. A frosted writing surface on the closure and side of the tube allows for easy and convenient sample identification. A highly polished interior ensures low liquid retention. Packaged in tamperproof resealable safety-lock bags.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6649Z334006Z628034
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Simport T330-6N
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 780550
material
cap (Attached lid), polypropylene , clear
material
cap (Attached lid), clear , polypropylene
material
cap (Lid), clear polypropylene
material
-
packaging
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
packaging
case of 1,000 ("Case of 1000), pack of 500
packaging
pkg of 1000
packaging
-
H × O.D.
30 mm × 8 mm
H × O.D.
38 mm × 11 mm
H × O.D.
32 mm × 7.9 mm
H × O.D.
-
volume
0.6 mL
volume
-
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)