EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Sinonimo/i:
PCR, Plates, Sealing films
Scegli un formato
180,00 €
Scegli un formato
About This Item
180,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
Confezionamento
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030127978
tecniche
PCR: suitable
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
- Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
- Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
- Ideal for short-term storage of samples
- Reusable and autoclavable
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)