ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702724009 (EU)
Parametri
2,800 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
100 mm
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round bucket
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)